Learn More
Brady™ Étiquettes non adhésives/Inserts en polypropylène très résistants à la traction pour étiqueteuses M6 et M7
L’étiquette non adhésive en polypropylène (B-412) est idéale pour l’identification de fils et câbles, ainsi que de stocks de produits, lorsque lisibilité et solidité sont requises.
Marque:  Brady™ 173322
Informations supplémentaires : Poids : 0.13200kg
Code produit. 17898784
  • 78.95€ / 750 pièces
Expédition estimée: 22-11-2023
Description
  • L'étiquette non adhésive en polypropylène (B-412) est idéale pour l'identification de fils et câbles, ainsi que de stocks de produits, lorsque lisibilité et solidité sont requises.
  • Consommable non adhésif à finition mate imprimable par transfert thermique
  • Bonne résistance à l'abrasion ou aux produits chimiques
  • Température d'utilisation de -40 à 38°C (de -40 à 100°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Spécification
750 Tags
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 155, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Polypropylene
Wire and Cable Labeling, Product Inventory Identification
9.53 mm
Rectangle
-40°C to +100°C
Die-cut
1.938 in.
Thermal Transfer
Safety Tag
White
Matte
0.375 in.
Roll of Tags
0.008 in.
-40°F to +212°F
No
49.23 mm
M710, BMP71