Learn More
Uvex™ High-vis Polo Shirt 7474-Yellow
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
76.55€
Spécification
Couleur Jaune
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17215891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex™
8827809
S
76.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17225891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex™
8827810
Moyenne
76.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17235891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex™
8827811
Grande taille
76.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17245891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex™
8827812
XL
76.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17255891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex™
8827813
XXL
76.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17265891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex™
8827814
XXXL
76.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17275891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex™
8827815
4XL
76.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17285891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex™
8827816
XXXXXL
76.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17295891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex™
8827817
XXXXXXL
76.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2022
Description
  • Men's polo shirt
  • Color: warning yellow / dark blue
  • Material: 50% cotton, 50% polyester,180 gsm
  • Long sleeve polo shirt, ergonomic cut, concealed 3-button placket, reinforced polo collar
  • 2 reflective strips each around the trunk and arm
  • Direct embroidery pictogram high visibility in the front part
  • Direct embroidery uvex on left upper arm
  • Direct embroidery recycled logo in back
  • Standards: EN ISO 20471: 2013 class2 UV 801: UPF 20
  • OEKO-TEX™ Standard 100
  • Sizes: S- 6XL
  • Care: washable at 40 ° C, not chlorine, not bleaching, do not dry, iron 1 point, do not clean