Learn More
Hamilton™ Pointes de pipettes conductrices CO-RE 1000 μl, sans filtre, non stériles
Essentielles pour un pipetage de précision. Les pointes de pipettes conductrices Hamilton™ CO-RE 1000 μl, sans filtre, non stériles, offrent une sécurité et une fiabilité de pipetage accrues grâce au système CO-RE PerfectTouch.
Marque: Hamilton™ 235904
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 6.99300kg
Description
- Longueur de la pointe : 95,1mm
- Étiquette à code couleur : blanche
- Pour une utilisation avec canaux de pipetage de 1000 μl / tête de sonde CO-RE 96
- Détection des niveaux de liquides basée sur la pression (pLLD) et capacitive (cLLD) avec version conductrice (noire)
- Sécurité des processus grâce au déplacement d’air surveillé et à la surveillance d’aspiration totale et de distribution
Spécification
Noir | |
1000 μl | |
Non stérile |