missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hikeshi Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène Hikeshi
Concentration 0.17 mg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16803644
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14808-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16893634
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14808-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Required for organization and/or function of the secretory apparatus in Clara cells in lung.
Spécification

Spécification

Hikeshi
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q53FT3, Q5M808, Q9DD02
293103, 51501, 67669
Hikeshi Fusion Protein Ag6530
Primary
-20°C
HIKESHI
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C11orf73, Hikeshi, HSPC138, HSPC179, HSPC248, L7RN6
HIKESHI
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications