missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
His--Protein Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | His-Bacteria-Protein |
---|---|
Concentration | 0.77 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837023
|
Proteintech
10560-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16827023
|
Proteintech
10560-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
His refers to histidine residues on the N- or C-terminus of a protein.Spécification
His-Bacteria-Protein | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
His Bacteria Protein | |
IgG | |
Protein A | |
Antibody |
0.77 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
His-Bacteria-Protein Fusion Protein Ag0050 | |
Primary | |
-20°C |