Learn More
Simport™ Scientific Cassette d’enrobage / de traitement des tissus Histosette™ II
Conçue pour contenir des échantillons de tissus pendant le processus d’enrobage, ainsi que dans un fichier de stockage. Les cassettes de traitement / d’enrobage des tissus Simport™ Scientific Histosette™ II permettent également de garder les échantillons immergés en toute sécurité dans un liquide.
Marque:  Simport™ Scientific M492-5
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10008890
  • 94.68€ / 1500 pièces
Expédition estimée
25-03-2021
Description
Description
  • En acétal
  • Maintient les échantillons immergés en toute sécurité dans un liquide
  • Résistant à l’action chimique de la plupart des solvants histologiques
  • Zone d’écriture antérieure à un angle de 45°
  • Le couvercle intégré monobloc élimine le besoin de couvercles en acier séparés
  • La languette arrière permet une zone de marquage antérieure non obstruée
  • Ouvrez et fermez aussi souvent que nécessaire : les cassettes se reverrouillent toujours en toute sécurité
  • Convient aux imprimantes automatisées
Informations sur la commande
Chaque boîte contient 3 boîtes distributrices de 500 cassettes
Certifications
Marquage CE
Spécification
Spécification
Yes
Tissue Cassette
Yellow
Acetal
Vidéos
FDS
Documents
Usage diagnostique in vitro (DIV) uniquement.