Learn More
HLA-DR Mouse, PE, Clone: L243, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
119.00€ - 1210.00€
Spécification
Antigène HLA-DR
Clone L243
Concentration 5μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15942578
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB86-PE-25TESTS
25 Tests
119.00€
25 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
15932578
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB86-PE-100TESTS
100 Tests
276.00€
100 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
15952578
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB86-PE-500TESTS
500 Tests
1210.00€
500 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
Spécification
HLA-DR
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
3122
IgG2a κ
Protein A/G Purified
L243
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_061984
HLA-DRA
Primary
Store at 2-4°C.