missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA-DR Mouse, Qfluor 710, Clone: L243, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 421.00€
Spécification
Antigène | HLA-DR |
---|---|
Clone | L243 |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15972578
|
EnquireBio
QAB86-QF710-25TESTS |
25 Tests |
203.00€
25 tests |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962578
|
EnquireBio
QAB86-QF710-100TESTS |
100 Tests |
421.00€
100 tests |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
HLA-DR | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3122 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
L243 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_061984 | |
HLA-DRA | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |