missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-DR Mouse, Qfluor 710, Clone: L243, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  EnquireBio QAB86-QF710-100Tests

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15962578

  • 362.93€ / 100 tests

Date d’expédition estimée: 01-12-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

HLA-DR
L243
Qfluor 710
NP_061984
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
3122
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
HLA-DRA
IgG2a kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.
Monoclonal
Vidéos
FDS
Documents
Certificats