Learn More
Epredia™ Supports de lames pour cryostats Microm™ HM 550
Utilisez les supports de lames Epredia™ MicromTM HM 550 avec les cryostats Richard-Allan ScientificTM.
950.00€ - 1910.00€
Spécification
Type de produit Porte-lame pour cryostat
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Description À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
12013109
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
705460
support de couteau standard Cryostat Epredia HM 525 NX et cryostats Microm HM 550 plus anciens
1540.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-07-2024
pour voir le stock disponible 
12023109
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
705470
Porte-lames jetable EC Cryostat Epredia HM 525 NX et cryostats Microm HM 550 plus anciens
1620.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-07-2024
pour voir le stock disponible 
12063109
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
705630
Porte-lames jetable EC70 Cryostat Epredia HM 525 NX et cryostats Microm HM 550 plus anciens
1910.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
12053109
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
705580
Porte-lames jetable EV Cryostat Epredia HM 525 NX et cryostats Microm HM 550 plus anciens Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12053079
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
566790
Supports de couteaux standards SM et SMV Cryostat Microm HM 560 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Utilisez les supports de lames Thermo Scientific™ Microm™ HM 550 avec les cryostats Richard-Allan Scientific™.
Support de couteau standard :
  • Permet l’insertion de couteaux standard, avec réglage de l’angle de dégagement
  • Peut être déplacé horizontalement sur le guide de précision à queue d’aronde avec un système de serrage rapide
  • Comprend une plaque stabilisatrice
Support de lames jetables EC :
  • Permet l’insertion de lames à profil haut et bas, avec réglage de l’angle de dégagement
  • Peut être déplacé sur le guide de précision à queue d’aronde avec une plaque de serrage rapide
  • Comprend une plaque stabilisatrice
Support de lames jetables EV :
  • À utiliser avec le système vacutome
  • Permet l’insertion de lames jetables à profil haut et bas
  • Comprend une hotte d’aspiration stabilisatrice pour l’étirement et la mise au rebut des déchets de coupe
  • Dispose d’une fente qui est ouverte et fermée par un volet contrôlé par le vide
Support de lames jetables magnétiques MV :
  • À utiliser avec le système vacutome
  • Permet l’insertion de lames jetables
  • Comprend une hotte d’aspiration stabilisatrice pour l’étirement et la mise au rebut des déchets de coupe
  • Dispose d’une fente qui est ouverte et fermée par un volet contrôlé par le vide
Spécification
Spécification
Porte-lame pour cryostat