Learn More
HMN-214, MedChemExpress
Code produit. 16477687
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16477687
Marque: Medchem Express HY12045
MedChemExpress HMN-214, an orally bioavailable prodrug of HMN-176, is an inhibitor of polo-like kinase-1 (plk1), with antitumor activity.
HMN-214, an orally bioavailable prodrug of HMN-176, is an inhibitor of polo-like kinase-1 (plk1), with antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau HMN-214
CAS 173529-46-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H20N2O5S
Quantité 5 mg
Synonyme IVX-214
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (58.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(C1=C(C=CC=C1)/C=C/C2=CC=N(C=C2)=O)S(C3=CC=C(C=C3)OC)(=O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 424.47
Poids de la formule 424.47
Pourcentage de pureté 99.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.