Learn More
Abnova™ HMOX2 (Human) Recombinant Protein
Human HMOX2 full-length ORF ( AAH02396, 1 a.a. - 316 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion AAH02396
Identification génétique (Entrez) 3163
Nom heme oxygenase (decycling) 2
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16196251
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00003163-P01.10UG
10 μg
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2024
pour voir le stock disponible 
16106261
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00003163-P01.25UG
25 μg
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
  • Sequence: MSAEVETSEGVDESEKKNSGALEKENQMRMADLSELLKEGTKEAHDRAENTQFVKDFLKGNIKKELFKLATTALYFTYSALEEEMERNKDHPAFAPLYFPMELHRKEALTKDMEYFFGENWEEQVQCPKAAQKYVERIHYIGQNEPELLVAHAYTRYMGDLSGGQVLKKVAQRALKLPSTGEGTQFYLFENVDNAQQFKQLYRARMNALDLNMKTKERIVEEANKAFEYNMQIFNELDQAGSTLARETLEDGFPVHDGKGDMRKCPFYAAEQDKGALEGSSCPFRTAMAVLRKPSLQFILAAGVALAAGLLAWYYM
Spécification
Spécification
AAH02396
heme oxygenase (decycling) 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
HO-2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
3163
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HMOX2
GST