Learn More
Hoefer™ Plaques en verre pour unités d’électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
Accessoires pour cuves d’électrophorèse verticales SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
80.40€ - 160.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité d‘électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400 |
---|---|
Matériau | Verre |
Quantité | 2/boîte |
Dimensions (L x l) | 18 x 16 cm |
Longueur (métrique) | 18 cm |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11519753
|
Hoefer™
SE6102 |
Plaque en verre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11905368
|
Hoefer™
SE6102LF |
Plaque de verre à faible fluorescence |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- À utiliser avec les unités d’électrophorèse verticale SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 et SE400
- Régulier (droit, sans encoche)
- 2/boîte
Spécification
Unité d‘électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400 | |
2/boîte | |
18 cm |
Verre | |
18 x 16 cm | |
16 cm |