Learn More
Hoefer™ Plaques en verre pour unités d’électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
Accessoires pour cuves d’électrophorèse verticales SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
Marque: Hoefer™ SE6102LF
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- À utiliser avec les unités d’électrophorèse verticale SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 et SE400
- Régulier (droit, sans encoche)
- 2/boîte
Spécification
18 x 16 cm | |
Plaque de verre à faible fluorescence | |
Verre | |
16 cm |
Unité d‘électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400 | |
18 cm | |
2/boîte |