Learn More
Hoefer™ Kit de câbles haute tension
Accessoire pour unité d’électrophorèse
Marque:  Hoefer™ SE6056-HV
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Code produit. 15508991
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Kit de câbles haute tension (1 rouge et 1 noir)
  • L’extrémité femelle est destinée uniquement aux couvercles de sécurité Hoefer
  • L’extrémité mâle est gainée et peut nécessiter un adaptateur pour s’adapter à la source d’alimentation d’un autre fabricant
Spécification
Spécification
Kit de câbles haute tension
Un rouge, un noir