Learn More
Hoefer™ Accessoires et pièces pour unités d’électrophorèse miniVE
Pièces et accessoires pour cuve d’électrophorèse miniVE
Marque:  Hoefer™ SE308
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11935428
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Les accessoires comprennent des câbles haute tension (2 pièces), un kit de fiches bananes (2 fiches, 2 écrous, 4 rondelles), un joint en mousse, des vis de serrage (5 pièces), un assemblage de chambre pour tampon supérieure, un assemblage de pinces, un assemblage de plaque d’étanchéité, un joint d’étanchéité et une chambre pour tampon inférieure (cuve)
    • )
Spécification
Spécification
Système d’électrophorèse verticale miniVE™
Chambre de tampon inférieure