Learn More
Hoefer™ Accessoires et pièces pour unités d’électrophorèse miniVE
Pièces et accessoires pour cuve d’électrophorèse miniVE
Marque: Hoefer™ SE314
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- Les accessoires comprennent des câbles haute tension (2 pièces), un kit de fiches bananes (2 fiches, 2 écrous, 4 rondelles), un joint en mousse, des vis de serrage (5 pièces), un assemblage de chambre pour tampon supérieure, un assemblage de pinces, un assemblage de plaque d’étanchéité, un joint d’étanchéité et une chambre pour tampon inférieure (cuve)
Spécification
Système d’électrophorèse verticale miniVE™ | |
Kit de fiches banane | |
2 Bouchons, 2 écrous et 4 rondelles |