Learn More
Hoefer™ Blocs d’alimentation PS300-B et PS200-HC
Grande poignée pour un transport facile
767.00€ - 1030.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1 |
---|---|
Minuteur | 0 à 999 min. |
Affichage | LED |
Plage d’humidité | 80 % |
Nbre de prises Jack | 4 |
Code produit | Marque | Ampérage | Tension | Alimentation électrique | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Ampérage | Tension | Alimentation électrique | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11791799
|
Hoefer™
PS200HC |
2000 mA | 5 à 200 V | 5 à 200 V, 50/60 Hz | 200 w |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11965358
|
Hoefer™
PS300B |
500 mA | 10 à 300 V | 10 à 300 V, 50/60 Hz | 90 w |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Caractéristiques principales
- Modes de tension constante et de courant constant
- Détection de panne de courant
- Cycles continus ou minuteur de 999 minutes Aucun adaptateur nécessaire lorsqu’ils sont utilisés avec l’équipement Hoefer—les fiches de 4 mm recommandées avec des gaines isolantes fixes sont installées de série sur la plupart des équipements de Hoefer
Caractéristiques supplémentaires
- Grand affichage LED facile à lire Faible encombrement
- Conception ergonomique
- Poids net : 2,4kg (5,25 lb)
- La réf. No. PS300 B-NA est conçu pour la plupart des techniques d’électrophorèse, notamment les gels sous-marins, les mini gels verticaux et les transferts demi-sec
- La réf. No. PS200 HC-NA est conçu pour toutes les applications de transfert par transfert électrophorétique
Certifications
EN/UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
Spécification
EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1 | |
LED | |
4 | |
11 po | |
4,9 in | |
13,1 in | |
5,29 lb | |
50/60 Hz |
0 à 999 min. | |
80 % | |
11 x 4,9 x 13,1 po. (28 x 12,5 x 33,5 cm) | |
28 cm | |
12,5 cm | |
33,5 cm | |
2,4 kg |