Learn More
Hoefer™ Peignes pour unité sous-marine Midi SUB13
Accessoires pour SUB13 Midi sous-marine
Marque: Hoefer™ SUB13-C1-24
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Plages de 10, 12, 16, 20, 24 et 28 puits
- Épaisseur de 1, 1,5 et 2 mm
- Largeur de puits de 3 à 9,5 mm
- Volume d’échantillon min. 13, max. 85 μl
Spécification
Unité d’électrophorèse sur gel SUB13 Midi Submarine | |
24 | |
0,1 cm | |
0,11 po | |
0,19 po |
Peigne | |
0,03 po | |
13 μl | |
0,3 cm | |
0,5 cm |