Learn More
Hoefer™ Peignes pour unité sous-marine Midi SUB13
Accessoires pour SUB13 Midi sous-marine
77.55€ - 96.55€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse sur gel SUB13 Midi Submarine |
---|---|
Type | Peigne |
Profondeur (impériale) du bac | 0,19 po |
Profondeur (métrique) du bac | 0,5 cm |
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Nbre de puits | Largeur (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Nbre de puits | Largeur (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12675736
|
Hoefer™
SUB13-C1-10 |
0,03 in | 0,1 cm | 10 | 0,95 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12695736
|
Hoefer™
SUB13-C1-16 |
0,03 in | 0,1 cm | 16 | 0,55 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12685736
|
Hoefer™
SUB13-C1-12MC |
0,03 in | 0,1 cm | 12 | 0,8 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12635736
|
Hoefer™
SUB13-C1.5-16 |
0,05 po | 0,15 cm | 16 | 0,55 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12625736
|
Hoefer™
SUB13-C1.5-12MC |
0,05 po | 0,15 cm | 12 | 0,8 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12655736
|
Hoefer™
SUB13-C1.5-24 |
0,05 po | 0,15 cm | 24 | 0,3 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12665736
|
Hoefer™
SUB13-C1.5-28MC |
0,05 po | 0,15 cm | 28 | 0,3 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12645736
|
Hoefer™
SUB13-C1.5-20 |
0,05 po | 0,15 cm | 20 | 0,4 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12635746
|
Hoefer™
SUB13-C2-10 |
0,07 po | 0,2 cm | 10 | 0,95 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12615736
|
Hoefer™
SUB13-C1.5-10 |
0,05 po | 0,15 cm | 10 | 0,95 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12645746
|
Hoefer™
SUB13-C2-12MC |
0,07 po | 0,2 cm | 12 | 0,8 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12665746
|
Hoefer™
SUB13-C2-20 |
0,07 po | 0,2 cm | 20 | 0,4 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12655746
|
Hoefer™
SUB13-C2-16 |
0,07 po | 0,2 cm | 16 | 0,55 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12605746
|
Hoefer™
SUB13-C1-20 |
0,03 po | 0,1 cm | 20 | 0,4 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12675746
|
Hoefer™
SUB13-C2-24 |
0,07 po | 0,2 cm | 24 | 0,3 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12615746
|
Hoefer™
SUB13-C1-24 |
0,03 po | 0,1 cm | 24 | 0,3 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12685746
|
Hoefer™
SUB13-C2-28MC |
0,07 po | 0,2 cm | 28 | 0,3 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12625746
|
Hoefer™
SUB13-C1-28MC |
0,03 po | 0,1 cm | 28 | 0,3 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Ranges from 10, 12, 16, 20, 24 and 28 Wells
- 1, 1.5 and 2 mm Thickness
- 3 to 9.5 mm Well Width
- 13 min., 85 max. μL Sample Volume
Spécification
Unité d’électrophorèse sur gel SUB13 Midi Submarine | |
Peigne | |
0,19 po | |
0,5 cm |