Learn More
Hoefer™ Peignes pour unité sous-marine Standard SUB15
Accessoires pour unité sous-marine standard SUB15
84.90€ - 106.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Kit standard Submarine SUB15 |
---|---|
Type | Peigne |
Profondeur (impériale) du bac | 0,19 po |
Profondeur (métrique) du bac | 0,5 cm |
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Nbre de puits | Largeur (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Nbre de puits | Largeur (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12695760
|
Hoefer™
SUB15-C1.5-10 |
0,05 po | 0,15 cm | 10 | 1,28 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12605770
|
Hoefer™
SUB15-C1.5-16MC |
0,05 po | 0,15 cm | 16 | 0,64 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12615770
|
Hoefer™
SUB15-C1.5-20 |
0,05 po | 0,15 cm | 20 | 0,59 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12625770
|
Hoefer™
SUB15-C1.5-30MC |
0,05 po | 0,15 cm | 30 | 0,25 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12635756
|
Hoefer™
SUB15-C1.5-25 |
0,05 po | 0,15 cm | 25 | 0,35 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12655756
|
Hoefer™
SUB15-C1-16MC |
0,03 po | 0,1 cm | 16 | 0,64 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12635770
|
Hoefer™
SUB15-C2-10 |
0.07 po | 0,2 cm | 16 | 1,28 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12645756
|
Hoefer™
SUB15-C1-10 |
0,03 po | 0,1 cm | 10 | 1,28 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12655770
|
Hoefer™
SUB15-C2-20 |
0,07 po | 0,2 cm | 20 | 0,59 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12675756
|
Hoefer™
SUB15-C1-25 |
0,03 po | 0,1 cm | 25 | 0,35 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12695756
|
Hoefer™
SUB15-C2-25 |
0,07 po | 0,2 cm | 25 | 0,35 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12665756
|
Hoefer™
SUB15-C1-20 |
0,03 po | 0,1 cm | 20 | 0,59 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12645770
|
Hoefer™
SUB15-C2-16MC |
0,07 po | 0,2 cm | 20 | 0,64 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12685756
|
Hoefer™
SUB15-C1-30MC |
0,03 po | 0,1 cm | 30 | 0,25 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12665770
|
Hoefer™
SUB15-C2-30MC |
0,07 po | 0,2 cm | 30 | 0,25 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Ranges from 10, 16, 20, 25 and 30 Wells
- 1, 1.5 and 2 mm Thickness
- 2.5 to 12.8 mm Well Width
- Min. 12, max. 128 μL Sample Volume
Spécification
Kit standard Submarine SUB15 | |
Peigne | |
0,19 po | |
0,5 cm |