Learn More
Hoefer™ Peigne d’unité sous-marine Maxi-Standard SUB20 et Maxi-Cooled SUB20C
Accessoires pour unité sous-marine Maxi-Standard SUB20 et Maxi-Cooled SUB20C
Marque:  Hoefer™ SUB20-C1-16
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12615776
  • 57.28€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 08-11-2021
Spécification
0.19 in.
SUB20 Maxi Standard and SUB20C Maxi Cooled Submarine
16
0.1 cm
0.33 in.
0.5 cm
Comb
0.03 in.
35 μL
0.85 cm