Learn More
Hoefer™ Peignes d’électrophorèse sous-marine SUB25 Maxi-Plus
Pour une utilisation avec les modèles d’électrophorèse sur gel standard et réfrigérés
Marque:  Hoefer™ SUB25-C2-26MC
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12615796
  • 59.05€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 05-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les volumes d’échantillons de peigne indiqués sont pour les puits de 5 mm de profondeur
Spécification
Spécification
0,19 in
Modèle d’électrophorèse sur gel standard et réfrigéré
8
0,2 cm
0,27 in
0,5 cm
Peigne
0,07 in
60 μl
0,7 cm