Learn More
Hoefer™ Unités d’électrophorèse sur gel sous-marines : Mini SUB6 horizontal
Idéal pour les techniques d’électrophorèse préparatives et analytiques de routine
Marque: Hoefer™ SUB6
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Pour les techniques d’électrophorèse préparatives et analytiques courantes
- Capacité maximale : 32 échantillons
- Comporte un plateau de coulage de gel amovible avec des joints d’extrémité qui permettent de couler les gels directement dans la cuve
Spécification
EN61010-1, CE | |
Unité d’électrophorèse sur gel sous-marine Mini | |
Ensemble de chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, plateau de migration avec joint en silicone, peignes à 8 puits d’épaisseur 1 mm, bandes de chargement colorées | |
113°F | |
0,32 L | |
9,44 in | |
24 cm | |
5,11 in | |
13 cm | |
6,5 cm | |
60 w |
Techniques d’électrophorèse préparative et analytique courante | |
80 % | |
32 | |
45°C | |
9,44 x 5,11 po (24 x 13 cm) | |
2,95 in | |
7,5 cm | |
2,36 in | |
6 cm | |
300 V | |
200 mA |