Learn More
Hoefer™ Pièces et accessoires de rechange pour unité de transfert TE : Cassettes
For use with TE62 Standard Transfer Tank with Cooling Chamber
146.00€ - 219.00€
Spécification
Comprend | 1 cassette, 2 éponges en mousse d’épaisseur 3 mm et 1 éponge en mousse d’épaisseur 6 mm |
---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10437884
|
Hoefer™
TE24 |
Mini-cuve de transfert TE22 | Cassette de gel |
218.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10331095
|
Hoefer™
TE44H |
Cuve de transfert TE42, TE62 | Cassette à charnière |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12004757
|
Hoefer™
TE44H |
Cuve de transfert TE42, TE62 | Cassette à charnière |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12004807
|
Hoefer™
TE24 |
Mini-cuve de transfert TE22 | Cassette de gel |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Accessories and Replacement Parts for TE62
Spécification
1 cassette, 2 éponges en mousse d’épaisseur 3 mm et 1 éponge en mousse d’épaisseur 6 mm |