Learn More
Honeywell™ Demi-masques Honeywell™ Freedom pour utilisation courte
Un masque facile à utiliser, sûr et hygiénique pour le laboratoire. Les demi-masques Sperian™ Honeywell™ Freedom pour utilisation courte sont très légers.
Marque:  Honeywell™ 1001610
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Code produit. 11817010
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Alert:
To be disposed of when filters are saturated.
Description
Description
  • Système à deux cartouches pour un confort optimisé et un bon champ de vision
  • Conçus pour fonctionner comme une classe de protection 1 contre les gaz et vapeurs organiques si la température est supérieure à 65°C, et contre les gaz et les vapeurs inorganiques, les acides, l’ammoniac et les dérivés d’aminates
  • Conçus pour fonctionner comme une classe de protection 3 contre les particules solides et liquides
Spécification
Spécification
A1B1E1K1P3
EC 394, CEN TC79, EN 405
Cup/Molded
Protection respiratoire, Protection respiratoire
Prefilter Pads [11847171 (P1), 12682743 (P2)] and Pad Retaining Covers (12662653)
One-Piece Sliding Suspension System
CE 394, CEN TC79 EN 405, CE 394, CEN TC79 EN 405
Vert, jaune, gris, marron, Vert, jaune, gris, marron
Reusable
Pour la protection contre les vapeurs de gaz et organiques, Pour la protection contre les vapeurs de gaz et organiques
1/boîte, 1/boîte