Learn More
Honeywell™ Chaussures Honeywell™ TXL Pionner S3
114.48€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, certifiée SRC |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour un usage professionnel tel que l'industrie, les espaces verts et la logistique |
Matériau de revêtement | Textile |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure amovible, ergonomique et interchangeable, semelle intermédiaire FLEXIUM™ composite anti-perforation |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11817040
|
Honeywell™
6244411-40 |
40 |
114.48€
1 pièce |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
12665803
|
Honeywell™
6244411-39 |
39 |
114.48€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
12685803
|
Honeywell™
6244411-47 |
47 |
114.48€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
12675803
|
Honeywell™
6244411-46 |
46 |
114.48€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Chaussure TXL PIONNER S3• Utilisation journalière en extérieur
• Tige cuir fleur gras hydrofuge. Doublure textile respirant. Semelle antiperforation et embout 200 joules
• Conforme norme EN ISO 20345: 2004 S3
Spécification
EN ISO 20345:2011, certifiée SRC | |
Textile | |
Semelle intérieure amovible, ergonomique et interchangeable, semelle intermédiaire FLEXIUM™ composite anti-perforation | |
Freelium non métallique | |
Oui |
Pour un usage professionnel tel que l'industrie, les espaces verts et la logistique | |
Cuir | |
PUR à double intensité | |
Hydrocarbures, semelle thermorésistante jusqu’à 120°C, très bonne résistance à l'abrasion | |
Chaussures |