missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HOOK3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HOOK3 |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16834644
|
Proteintech
15457-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16824644
|
Proteintech
15457-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Hook proteins are cytosolic coiled-coil proteins that contain conserved N-terminal domains, which attach to microtubules, and more divergent C-terminal domains, which mediate binding to organelles. The Drosophila Hook protein is a component of the endocytic compartment.Spécification
HOOK3 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q86VS8, Q8BUK6 | |
306548, 320191, 84376 | |
HOOK3 Fusion Protein Ag7724 | |
Primary | |
-20°C | |
HOOK3 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
h hook3, hHK3, HK3, hook homolog 3 (Drosophila), HOOK3, Protein Hook homolog 3 | |
Hook3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |