Learn More
Fisherbrand™ Systèmes sur gel grand format horizontaux : Peignes
Pour les grands systèmes sur gel
Marque:  Fisherbrand™ A2-12C
Code produit. 11912915
  • 58.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour les grands systèmes sur gel
Peigne pour cuve horizontale Easy Cast, Centipede, Gator, Millipede
• Peignes pour maxi cuve Gator™
• Gel 20 x 25cm
• Peigne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Systèmes sur gel grand format Owl™ A2, A5
25 x 20 cm
0,1 cm
9,8 po
7,8 in
20 cm
Peigne standard
12
70 μl
25 cm
0,57 po
1,45 cm