Learn More
Abnova™ HORMAD1 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH47406 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Identification génétique (Entrez) | 84072 |
Poids moléculaire | 69.08 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16195603
|
Abnova™
H00084072-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16105613
|
Abnova™
H00084072-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
AAH47406 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
69.08 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HORMAD1 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
84072 | |
HORMAD1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MATAQLQRTPMSALVFPNKISTEHQSLVLVKRLLAVSVSCITYLRGIFPECAYGTRYLDDLCVKILREDKNCPGSTQLVKWMLGCYDALQKKYLRMVVLAVYTNPEDPQTISECYQFKFKYTNNGPLMDFISKNQSNESSMLSTDTKKASILLIRKIYILMQNLGPLPNDVCLTMKLFYYDEVTPPDYQPPGFKDGDCEGVIFEGEPMYLNVGEVSTPFHIFKVKVTTERERMENIDSTILSPKQIKTPFQKILRDKDVEDEQEHYTSDDLDIETKMEEQEKNPASSELEEPSLVCEEDEIMRSKESPDLSISHSQVEQLVNKTSELDMSESKTRSGKVFQNKMANGNQPVKSSKENRKRSQHESGRIVLHHFDSSSQESVPKRRKFSEPKEHI | |
DKFZp434A1315/NOHMA/RP11-363I22.1 | |
HORMAD1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |