Learn More
Cytiva RTG mélange de démarrage à chaud illustra™
Formulation pré-mélangée, pré-distribuée et stable à température ambiante offrant des performances robustes et fiables pour les applications PCR exigeantes dans lesquelles la haute spécificité et la haute sensibilité sont essentielles au succès
17.99€ - 1019.00€
Spécification
Contenu et stockage | 1,75 unité d’ADN polymérase recombinante PuReTaq, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisants, BSA et tampon de réaction. À température ambiante dans une housse avec un desséchant |
---|---|
Format | Tube |
Type de produit | RTG mélange de démarrage à chaud illustra |
À utiliser avec (application) | Standard PCR |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Volume | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Volume | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10544625
|
Cytiva
28-9006-53 |
RTG mélange de démarrage à chaud illustra | 96 réactions | 200 μl |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10126624
|
Cytiva
28-9006-46 |
RTG mélange de démarrage à chaud illustra | 100 réactions | 500 μl |
214.00€
100 réactions |
Expédition estimée: 12-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10625985
|
Cytiva
28-9006-54 |
RTG mélange de démarrage à chaud illustra | 480 réactions | 200 μl |
1019.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11349941
|
Cytiva
28-9040-91 |
RTG mélange de démarrage à chaud illustra | 8 réactions | 200 μl |
17.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- La séquestration d’amorce bloque efficacement plus de 99 % de l’activité de la polymérase lors de la configuration minimisant efficacement toute formation d’amorce ou d’amorce-dimère non spécifique
- La protéine d’activateur recombinante limite le risque de contamination par un mammifère associé aux anticorps de démarrage à chaud
- L’activation de démarrage à chaud rapide préserve l’intégrité de l’échantillon en évitant un traitement thermique précyclable étendu
- Le procédé de fabrication Ready-To-Go se verrouille pendant la performance pour une excellente reproductibilité avec moins de risque d’erreurs de pipetage et de contamination
- La stabilité à long terme de la température ambiante simplifie l’expédition et élimine tout besoin de stockage au congélateur
Spécification
1,75 unité d’ADN polymérase recombinante PuReTaq, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisants, BSA et tampon de réaction. À température ambiante dans une housse avec un desséchant | |
Tube | |
RTG mélange de démarrage à chaud illustra | |
Standard PCR |