Learn More
Horst™ Bandes chauffantes
Marque:  Horst™ SQ00038
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Code produit. 11927887
  • 219.00€ / 1 pièce
En stock, prêt à être expédié : 4
Spécification
1.65m
120V
62w
1.65m
120V Voltage
Hotband