Learn More
Horst™ Bandes chauffantes
Marque:  Horst™ SQ00006
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11912033
  • 304.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
28-05-2021
Spécification
1.5m
230V
66w
1.5m
230V Voltage
Hotband