Learn More
Buerkle™ Protections pour mains HotGrip™
42.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Rouge
À utiliser avec (application):
Protège le pouce et 1 doigt des brûlures et du gel
Protège le pouce et 2 à 3 doigts des brûlures et du gel
Protège toute la main contre les brûlures et les gelures
Description
- Résistance aux températures de –50 à +200°C (brièvement jusqu’à +250°C)
- Les appareils et substances surgelés, chauds ou brûlants peuvent être manipulés et positionnés en toute sécurité
- Le caoutchouc de silicone est extrêmement élastique et antidérapant ; idéal pour les surfaces lisses
- Préhension sûre
Spécification
Matériau | Caoutchouc de silicone |
Couleur | Rouge |
À utiliser avec (application) | Protège toute la main contre les brûlures et les gelures |