Learn More
IKA™ Agitateurs à plaque chauffante
Marque:  IKA™ 0003691102
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 7.50000kg
Code produit. 13561890
  • 2999.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
0 to 1.000rpm
7.5kg
Hotplate Stirrer
10Place
10Place
Vidéos