Learn More
DWK Life Sciences Flacon HPLC DURAN™, GL 45, transparent, avec capuchon HPLC à visser, 4 raccords de tubes, gradués
GREENER_CHOICE
Catalog Number 10014432
149.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Flacon résistant à la pression et au vide pour les applications HPLC.
Le flacon HPLC DURAN™ est disponible comme un système prêt à l’emploi. Le système comprend un flacon spécial résistant à la pression et au vide et un bouchon à vis avec 4 ports. Cela permet de desservir 3 stations en même temps à partir d’un seul récipient. En même temps, une égalisation de pression stérile peut être installée sur la quatrième sortie.
  • Raccordement de tuyaux de différents diamètres (1,6 et 3,2 mm)
  • Les orifices non utilisés peuvent être scellés avec des joints d’obturation en silicone
  • Ensembles d’égalisation de pression stériles en option (filtre à membrane de 0,2 µm)
  • Le système complet comprend : Flacon de laboratoire Pressure Plus DURAN™ avec bouchon à vis à 4 ports (PP) ; quatre connecteurs à vis (noir, filetage M8) et joints en silicone
Diamètre (métrique) 101 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Description Flacon HPLC complet
À utiliser avec (application) Flacon résistant à la pression et au vide pour applications HPLC ; transfert sûr de milieux liquides dans un système clos et stérile ; approvisionnement en solvants aux équipements HPLC
Matériau Boro 3.3, polypropylène, silicone, Polypropylene, Silicone
Quantité 2/boîte
Filetage (métrique) GL 45
Autoclavable Autoclavables