Learn More
Duran™ Flacons pour HPLC
Conformes à la norme USP. Les flacons pour HPLC DURAN™ offrent un système clos et stérile permettant un transfert sécurisé des milieux liquides (l’évaporation est réduite).
95.95€ - 101.00€
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10554493 Afficher les documents Duran™
1129821
500 ml 95.95€
2 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 1
Ajouter au panier
10014432 Afficher les documents Duran™
1129820
1000 ml 101.00€
2 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
23-04-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Échelle facile à lire et grande zone d’écriture en céramique blanche vitrifiée très résistante
  • Système complet comprenant : Flacon de laboratoire Pressure Plus DURAN™ avec bouchon à vis à 4 ports (PP) ; Quatre raccords à vis (noirs, filetage M8 ) et joints en silicone
  • Raccord de diamètres de tuyau différents (1.6 mm et 3.2 mm) et ensembles d’égalisation de pression stériles (filtre à membrane de 0.2 μm)
  • Les ports inutilisés peuvent être fermés à l’aide d’un obturateur en silicone.