Learn More
Memmert™ Chambre climatique HPP, 750 L, acier inox
Plage de températures : 0°C à 70°C ; Humidité relative (HR) : 20 à 90 % ; Éclairage : Module d’éclairage en option
Marque: Memmert™ HPP750
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 208.00000kg
Description
- 2 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
- TwinDISPLAY. Régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 écrans couleur TFT haute définition
- Programme sauvegardé en cas de coupure de courant
- Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
- humidification par générateur de vapeur chaude
- Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
- Déshumidification par piège à froid grâce à la technologie Peltier
Spécification
Sonore et visuelle | |
Contrôleur de processus à microprocesseur PID multifonctionnel | |
Acier inoxydable | |
Stainless Steel | |
20 to 90% | |
Chambre climatique | |
Chimie analytique, fabrication, microbiologie, chimie de recherche, régulation de la température, denrées alimentaires et boissons, produits pharmaceutiques, exploitation minière | |
1 % | |
0.1°C | |
1950 mm | |
1200 mm | |
284 kg | |
230 V, 50/60 Hz | |
1.2 W |
CE | |
750 L | |
Module d’éclairage en option | |
Type allemand | |
0 à 70°C | |
Double affichage | |
Acier inox | |
20 et 90 % | |
2 Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils | |
1726 mm | |
600 mm | |
234 kg | |
230 V | |
50 / 60 Hz |