missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Chambres d’essai HPP

Comprend une alarme en cas de surchauffe ou de température insuffisante. La chambre d’essai HPP Memmert™ possède une porte en acier inox entièrement isolée avec verrouillage à 2 points.

9277.61€ - 15505.10€

Spécification

Types d’alarme Sonore et visuelle
Certifications/conformité CE
Matériau (interne) Acier inoxydable
Type de bouchon Type allemand
Affichage Double affichage
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
13414766 Voir les accessoires Memmert™
HPP260
260L 11300.00€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
13447529 Voir les accessoires Memmert™
HPP750
750L 15505.10€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
13485476 Voir les accessoires Memmert
HPP110
108L 9277.61€
1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description

Description

  • Régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 écrans couleur TFT haute définition
  • 2 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
  • Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
  • Humidification et déshumidification actives de 10 à 90 % HR avec affichage numérique de l’humidité relative - résolution de l’affichage 0.1 %, précision du réglage 0.5 %
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Porte en acier inox entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
  • Porte intérieure en verre
  • Arrière du boîtier en acier zingué
  • Plage de températures : 0°C à +70°C sans lumière ; +15°C à +40°C avec lumière
  • Paramètres de langue : allemand / anglais / espagnol / français
  • Libre choix entre trois valeurs de température, étalonnage en 2 points pour l’humidité : 20 et 90 % HR
  • Alarme en cas de surchauffe ou de température insuffisante : la fonction de chauffage s’éteint en cas de surchauffe et la fonction de refroidissement s’éteint en cas de température insuffisante
  • Diagnostic d’erreur intégré pour le contrôle de la température et de l’humidité
Spécification

Spécification

Sonore et visuelle
Acier inoxydable
Double affichage
1 %
0.1°C
CE
Type allemand
50 / 60 Hz
20 et 90 %