missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HPSE2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HPSE2 |
---|---|
Concentration | 0.19 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830735
|
Proteintech
21128-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820735
|
Proteintech
21128-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a heparanase enzyme. The encoded protein is a endoglycosidase that degrades heparin sulfate proteoglycans located on the extracellular matrix and cell surface. This protein may be involved in biological processes involving remodeling of the extracellular matrix including angiogenesis and tumor progression. Alternate splicing results in multiple transcript variants.Spécification
HPSE2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
B2RY83, Q8WWQ2 | |
368128, 545291, 60495 | |
HPSE2 Fusion Protein Ag15526 | |
Primary | |
-20°C | |
HPSE2 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
heparanase 2, HPA2, HPR2, HPSE2 | |
Hpse2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |