Learn More
Horst™ Câble chauffant flexible modèle HSQ
Marque:  Horst™ 21006
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10322132
  • 394.32€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Fil chauffant tressé quartz 900°C
• Isolation par fibre de quartz tressée
• Section 3,5 à 4,5mm
• Rayon de courbure 10mm
• Haute puissance
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur.
Spécification
Spécification
6 m (L)
Tension ∼230 V
6m
6 m (L)
HSQ
Câble chauffant flexible