Learn More
Horst™ Câble chauffant flexible modèle HSQ
Marque:  Horst™ 21004
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10361792
  • 249.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2024
Description
Fil chauffant tressé quartz 900°C
• Isolation par fibre de quartz tressée
• Section 3,5 à 4,5mm
• Rayon de courbure 10mm
• Haute puissance
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur.
Spécification
Spécification
4 m (L)
Tension ∼230 V
4m
4 m (L)
HSQ
Câble chauffant flexible