Learn More
Horst™ Conducteur chauffant flexible modèle HSS
Marque: Horst™ 20904
Code nomenclature Nacres: NB.76
Additional Details : Poids : 0.16000kg
Description
Fil chauffant haute protection 450°C• Isolation par fibre de verre avec blindage
• Section 3,5 à 4,5mm
• Rayon de courbure 6mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur.
Specifications
3 m (L) | |
Tension ∼230 V | |
Conducteur chauffant flexible |
3 m (L) | |
HSS |