Learn More
Horst™ Conducteur chauffant flexible modèle HSS
Marque:  Horst™ 20906
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.21000kg
Code produit. 10478261
  • 175.96€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
Fil chauffant haute protection 450°C
• Isolation par fibre de verre avec blindage
• Section 3,5 à 4,5mm
• Rayon de courbure 6mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur.
Spécification
Spécification
5 m (L)
Tension ∼230 V
Conducteur chauffant flexible
5 m (L)
HSS