Learn More
Electrothermal™ Bandes chauffantes en fibre de verre série HT9
Pour le chauffage de colonnes, de tuyaux, de vannes et de lignes de transfert, en particulier lorsque les applications doivent être observées. Les bandes chauffantes en fibre de verre Electrothermal™ série HT9 peuvent être appliquées sur des tuyaux en métal ainsi que sur des verreries.
Marque:  Electrothermal™ 36220-12
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Code produit. 11941721
  • 682.65€ / 1 pièce
En stock
Description
Pour le chauffage de colonnes, de tuyaux, de vannes et de lignes de transfert, en particulier lorsque les applications doivent être observées.Les bandes chauffantes en fibre de verre Electrothermal™ série HT9 peuvent être appliquées sur des tuyaux en métal ainsi que sur des verreries.
  • Fabriqué avec un élément enroulé sur un noyau en fibre de verre et recouvert d’une gaine externe en fibre de verre tressée et d’un fil de terre tressé sous la gaine extérieure.
  • Disponibles en différentes longueurs pour une large gamme de températures allant jusqu’à 450°C.
  • L’utilisation d’un contrôleur d’énergie ou de température est recommandée. (Les contrôleurs nécessitent d’être connectés à la bande chauffante par câblage rigide : voir les téléchargements pour connaître les instructions).
  • Recommandé pour les applications à puissance élevée
  • Le cordon est enroulé en spirale autour du tube chauffé pour obtenir une concentration de puissance, au niveau de la charge en surface, pouvant atteindre 0,62 W/cm²
  • Chargement linéaire : 164W/m (50W/pi)
  • Conducteur flexible isolé non chauffé à chaque extrémité (9 cm)
  • Largeur d’environ 25 mm
  • À utiliser uniquement à sec.
  • Il est recommandé d’utiliser un contrôleur MC227 à 1 voie, un contrôleur MC228X1 à 1 voie ou un contrôleur numérique MC810B.
Spécification
Spécification
488 cm
800 W
450°C
230 V
25mm