missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HTR7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HTR7 |
---|---|
Concentration | 0.32 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16832224
|
Proteintech
13830-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16822224
|
Proteintech
13830-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
5-HT7 Receptor is a Serotonin Receptor with several functions, including regulation of the circadian rhythm and mediation of smooth-muscle relaxation in the vasculature and GI tract. This receptor has been implicated in depression, autism, and other neuropsychiatric disorders. Three protein isoforms have been documented: isoform a: 445aa; isoform b: 432aa; isoform d: 479aa. 5-HT7 Receptor has been reported in aorta, brain, heart, placenta, small intestine, spleen, artery, and vessel. An EST has been isolated from a testis library.Spécification
HTR7 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P32304, P32305, P34969 | |
15566, 3363, 65032 | |
HTR7 Fusion Protein Ag4742 | |
Primary | |
-20°C | |
HTR7 |
0.32 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
5 HT 7, 5 HT X, 5 HT7, 5 hydroxytryptamine receptor 7, HTR7, Serotonin receptor 7 | |
HTR7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |