Learn More
Abnova™ Human AANAT Partial ORF (NP_001079.1, 1 a.a. - 79 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001079.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 15 |
Poids moléculaire | 34.43kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16104204
|
Abnova™
H00000015-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16194194
|
Abnova™
H00000015-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Arylalkylamine N-acetyltransferase belongs to the superfamily of acetyltransferases. It is the penultimate enzyme in melatonin synthesis and controls the night/day rhythm in melatonin production in the vertebrate pineal gland. Melatonin is essential for seasonal reproduction, modulates the function of the circadian clock in the suprachiasmatic nucleus, and influences activity and sleep. This enzyme is rapidly inactivated when animals are exposed to light at night. This protein is 80% identical to sheep and rat AA-NAT. Arylalkylamine N-acetyltransferase may contribute a multifactorial genetic diseases such as altered behavior in sleep/wake cycle. [provided by RefSeq]
Sequence: MSTQSTHPLKPEAPRLPPGIPESPSCQRRHTLPASEFRCLTPEDAVSAFEIEREAFISVLGVCPLYLDEIRHFLTLCPESpécification
NP_001079.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.43kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AA-NAT/SNAT | |
AANAT | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
15 | |
AANAT (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MSTQSTHPLKPEAPRLPPGIPESPSCQRRHTLPASEFRCLTPEDAVSAFEIEREAFISVLGVCPLYLDEIRHFLTLCPE | |
RUO | |
AANAT | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |