Learn More
Abnova™ Human ACVR1C Partial ORF (AAH22530.1, 23 a.a. - 112 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion AAH22530.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 130399
Poids moléculaire 35.53kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16161777
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00130399-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16151777
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00130399-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
ACVR1C is a type I receptor for the TGFB (see MIM 190180) family of signaling molecules. Upon ligand binding, type I receptors phosphorylate cytoplasmic SMAD transcription factors, which then translocate to the nucleus and interact directly with DNA or in complex with other transcription factors (Bondestam et al., 2001 [PubMed 12063393]).[supplied by OMIM]
Sequence: SPGLKCVCLLCDSSNFTCQTEGACWASVMLTNGKEQVIKSCVSLPELNAQVFCHSSNNVTKTECCFTDFCNNITLHLPTASPNAPKLGPM
Spécification
Spécification
AAH22530.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACVRLK7/ALK7
ACVR1C
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
130399
ACVR1C (Human) Recombinant Protein (Q01)
SPGLKCVCLLCDSSNFTCQTEGACWASVMLTNGKEQVIKSCVSLPELNAQVFCHSSNNVTKTECCFTDFCNNITLHLPTASPNAPKLGPM
RUO
ACVR1C
Wheat Germ (in vitro)
GST