missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human AFF1 Partial ORF (NP_005926.1, 71 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_005926.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 4299
Poids moléculaire 36.74kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16161285
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00004299-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16151285
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00004299-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

DISCONTINUED: The record for PBM1 has been withdrawn by HGNC.

Sequence: LSTKSHTHRLDASENRLGKPKYPLIPDKGSSIPSSSFHTSVHHQSIHTPASGPLSVGNISHNPKMAQPRTEPMPSLHAKSCGPPDSQHLTQDRLGQEGFG
Spécification

Spécification

NP_005926.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AF-4/AF4/AF4-MLL/MGC134969/MLL/AF4/MLLT2/PBM1
AFF1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4299
AFF1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LSTKSHTHRLDASENRLGKPKYPLIPDKGSSIPSSSFHTSVHHQSIHTPASGPLSVGNISHNPKMAQPRTEPMPSLHAKSCGPPDSQHLTQDRLGQEGFG
RUO
AFF1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications