Learn More
Abnova™ Human AIPL1 Partial ORF (NP_055151.3, 1 a.a. - 101 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_055151.3
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 23746
Poids moléculaire 36.85kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16135026
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00023746-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16125026
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00023746-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Leber congenital amaurosis (LCA) accounts for at least 5% of all inherited retinal disease and is the most severe inherited retinopathy with the earliest age of onset. Individuals affected with LCA are diagnosed at birth or in the first few months of life with severely impaired vision or blindness, nystagmus and an abnormal or flat electroretinogram. The photoreceptor/pineal -expressed gene, AIPL1, encoding aryl-hydrocarbon interacting protein-like 1, was mapped within the LCA4 candidate region. The protein contains three tetratricopeptide motifs, consistent with nuclear transport or chaperone activity. AIPL1 mutations may cause approximately 20% of recessive LCA. [provided by RefSeq]
Sequence: MDAALLLNVEGVKKTILHGGTGELPNFITGSRVIFHFRTMKCDEERTVIDDSRQVGQPMHIIIGNMFKLEVWEILLTSMRVHEVAEFWCDTIHTGVYPILS
Spécification
Spécification
NP_055151.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AIPL2/LCA4
AIPL1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23746
AIPL1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MDAALLLNVEGVKKTILHGGTGELPNFITGSRVIFHFRTMKCDEERTVIDDSRQVGQPMHIIIGNMFKLEVWEILLTSMRVHEVAEFWCDTIHTGVYPILS
RUO
AIPL1
Wheat Germ (in vitro)
GST